3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408277-25G PC408277-5G PC408277-100G
APOSPC408277-25GEA 43.5 EUR
APOSPC408277-25G APOSPC408277-5G APOSPC408277-100G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃NO₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185757
CAS-Nummer: 784-77-0