4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isothiocyanic acid 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl ester, 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate
PC408011-1G
PC408011-5G
APOSPC408011-1GEA
172
EUR
APOSPC408011-1G
APOSPC408011-5G
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₉H₃F₃N₂S Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09800709 CAS-Nummer: 143782-23-4 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |