4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid
PC4073-5G
PC4073-10G
PC4073-1G
APOSPC4073-5GEA
231
EUR
APOSPC4073-5G
APOSPC4073-10G
APOSPC4073-1G
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95+%
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid
Formel:
C₆H₅BBrFO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093066 CAS-Nummer: 374790-97-3 |