2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-3-chlorobenzotrifluoride, 2-Chloro-6-trifluoromethylaniline
PC407008-10G
PC407008-25G
APOSPC407008-10GEA
26.1
EUR
APOSPC407008-10G
APOSPC407008-25G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin
2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅ClF₃N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272565 CAS-Nummer: 433-94-3 |