2-(4-Fluorphenyl)ethanol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Fluorophenethyl alcohol

PC4067-25G PC4067-5G
APOSPC4067-25GEA 71.2 EUR
APOSPC4067-25G APOSPC4067-5G
2-(4-Fluorphenyl)ethanol 97%
2-(4-Fluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉FO
Siedepunkt: 110 °C/20mmHg
Dichte: 1.121 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002898
CAS-Nummer: 7589-27-7
EINECS: 231-499-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR