1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4062-1G PC4062-5G
APOSPC4062-1GEA 132 EUR
APOSPC4062-1G APOSPC4062-5G
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₉H₇BrFN₃
Siedepunkt: 105 °C/0.3mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08435922
CAS-Nummer: 214540-43-9
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III