ω-Brom-4-fluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
PC4060-25G
PC4060-5G
PC4060-100G
APOSPC4060-25GEA
43.5
EUR
APOSPC4060-25G
APOSPC4060-5G
APOSPC4060-100G
ω-Brom-4-fluoracetophenon 97%
ω-Brom-4-fluoracetophenon
Intermediate for preparation of 1,2-diarylcyclopentenolcyclooxygenase inhibitors: J.Med.Chem.,37,3878,1994.
Formel:
C₈H₆BrFO Siedepunkt: 150 °C/12mmHg Schmelzpunkt: 45…49 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040830 CAS-Nummer: 403-29-2 EINECS: 206-955-1 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...