3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)phenol
PC405683-1G PC405683-5G
APOSPC405683-1GEA 348 EUR
APOSPC405683-1G APOSPC405683-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol
Formel: C₆H₄F₆OS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652462
CAS-Nummer: 1240257-72-0