3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC405659-1G PC405659-5G
APOSPC405659-1GEA 348 EUR
APOSPC405659-1G APOSPC405659-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formel: C₇H₅BrF₆S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652459
CAS-Nummer: 1240257-20-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR