5-Fluororotsäure Monohydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4054-25G PC4054-5G
APOSPC4054-25GEA 816 EUR
APOSPC4054-25G APOSPC4054-5G
5-Fluororotsäure Monohydrat 98%
5-Fluororotsäure Monohydrat
Useful in the selection of orotidine-5'-phosphatedecarboxylase mutants in Saccharomycescerevisiae: Genetics, 1984, 107, 179.
Formel: C₅H₃FN₂O₄·1H₂O
Schmelzpunkt: 255 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00150658
CAS-Nummer: 220141-70-8
EINECS: 211-876-0