3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC405007-1G PC405007-5G
APOSPC405007-1GEA 24.8 EUR
APOSPC405007-1G APOSPC405007-5G
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formel: C4H9ClFN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038329
CAS-Nummer: 169750-17-8