N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoracetamid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4048-25G PC4048-5G PC4048-100G
APOSPC4048-25GEA 73 EUR
APOSPC4048-25G APOSPC4048-5G APOSPC4048-100G
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoracetamid 99%
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoracetamid
Formel: C₆H₁₀F₃NO
Siedepunkt: 65…67 °C/24mmHg
Dichte: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192034
CAS-Nummer: 360-92-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR