2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4034-1G
PC4034-500MG
APOSPC4034-1GEA
232
EUR
APOSPC4034-1G
APOSPC4034-500MG
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₃H₃F₃N₄S Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07786303 CAS-Nummer: 299440-05-4 |