Methyl trifluoroacrylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4032-25G PC4032-1G PC4032-5G
APOSPC4032-25GEA 640 EUR
APOSPC4032-25G APOSPC4032-1G APOSPC4032-5G
Methyl trifluoroacrylate
Methyl trifluoroacrylate
Formel: C₄H₃F₃O₂
Siedepunkt: 85…86 °C
Dichte: 1,3259 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077566
CAS-Nummer: 392-41-6
EINECS: 206-875-7