(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC403065-10G
PC403065-25G
PC403065-5G
APOSPC403065-10GEA
539
EUR
APOSPC403065-10G
APOSPC403065-25G
APOSPC403065-5G
(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Formel:
C₇H₁₁Cl₂FN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06800719 CAS-Nummer: 1000805-93-5 |