3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4024-1G PC4024-10G PC4024-5G
APOSPC4024-1GEA 232 EUR
APOSPC4024-1G APOSPC4024-10G APOSPC4024-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₇H₃F₆N
Siedepunkt: 117…118 °C
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Flammpunkt: 44.4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128904
CAS-Nummer: 20857-47-0
UN-Nummer: 2926
ADR: 4.1+6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR