2-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)benzohydrazide, 2-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
PC4021-1G
PC4021-5G
PC4021-10G
APOSPC4021-1GEA
27.7
EUR
APOSPC4021-1G
APOSPC4021-5G
APOSPC4021-10G
2-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid 95%
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formel:
C₈H₇F₃N₂O Schmelzpunkt: 132…134 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00221473 CAS-Nummer: 344-95-6 |