3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-6-methoxypyridin-3-amine
PC402048-1G
PC402048-100MG
PC402048-250MG
APOSPC402048-1GEA
207
EUR
APOSPC402048-1G
APOSPC402048-100MG
APOSPC402048-250MG
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Formel:
C6H7FN2O Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07374960 CAS-Nummer: 886372-63-0 |