2-Fluor-6-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4011-100G PC4011-25G PC4011-500G
APOSPC4011-100GEA 46.4 EUR
APOSPC4011-100G APOSPC4011-25G APOSPC4011-500G
2-Fluor-6-nitrotoluol 98%
2-Fluor-6-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 208…210 °C
Schmelzpunkt: 6.5…7 °C
Dichte: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007197
CAS-Nummer: 769-10-8
EINECS: 212-203-3