(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)benzylideneacetone
PC401022-1G PC401022-2.5G PC401022-5G PC401022-10G
APOSPC401022-1GEA 209 EUR
APOSPC401022-1G APOSPC401022-2.5G APOSPC401022-5G APOSPC401022-10G
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
Formel: C₁₁H₉F₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12827896
CAS-Nummer: 76293-37-3