6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC401005-1G
PC401005-500MG
APOSPC401005-1GEA
181
EUR
APOSPC401005-1G
APOSPC401005-500MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel:
C₆H₃ClF₃NO Schmelzpunkt: 101…103 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13190002 CAS-Nummer: 34486-07-2 |