Methyl-3-fluor-2-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-fluoro-2-nitrobenzoate
PC400724-1G PC400724-25G PC400724-5G
APOSPC400724-1GEA 50.9 EUR
APOSPC400724-1G APOSPC400724-25G APOSPC400724-5G
Methyl-3-fluor-2-nitrobenzoat
Methyl-3-fluor-2-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆FNO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520393
CAS-Nummer: 1214353-57-7