3-(3,5-Difluorphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC400710-5G
PC400710-10G
APOSPC400710-5GEA
62.5
EUR
APOSPC400710-5G
APOSPC400710-10G
3-(3,5-Difluorphenyl)propionsäure 97%
3-(3,5-Difluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Schmelzpunkt: 60 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116054 CAS-Nummer: 84315-24-2 |