3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400602-1G
PC400602-5G
APOSPC400602-1GEA
176
EUR
APOSPC400602-1G
APOSPC400602-5G
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01055887 CAS-Nummer: 610259-30-8 |