2,6-Difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,6-difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid, 2,6-Difluoro-3-(propylsulphonamido)benzoic acid
PC400507-25G PC400507-5G
APOSPC400507-25GEA 401 EUR
APOSPC400507-25G APOSPC400507-5G
2,6-Difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid 99%
2,6-Difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁F₂NO₄S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18157658
CAS-Nummer: 1103234-56-5