2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3940-100G PC3940-25G
APOSPC3940-100GEA 55.1 EUR
APOSPC3940-100G APOSPC3940-25G
2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid 98%
2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Siedepunkt: 105…110 °C/25mmHg
Dichte: 1.522 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024576
CAS-Nummer: 400-74-8
EINECS: 206-925-8