2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3927-1G
PC3927-5G
APOSPC3927-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3927-1G
APOSPC3927-5G
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅HCl₂F₃N₂ Molekulargewicht: 216.98 g/mol Siedepunkt: 49 °C/32mmHg Dichte: 1.609 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 93 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03426408 CAS-Nummer: 3932-97-6 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1 III |