Trifluoracetamidin, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3901-25G PC3901-100G
APOSPC3901-25GEA 145 EUR
APOSPC3901-25G APOSPC3901-100G
Trifluoracetamidin, technische Qualität
Trifluoracetamidin
Shelf-life of product is limited
Formel: C₂H₃F₃N₂
Siedepunkt: 35…37 °C/11mmHg
Dichte: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00041545
CAS-Nummer: 354-37-0
UN-Nummer: 3267
ADR: 8,II