1-Brom-3-(trifluormethylthio)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Bromophenyl)(trifluoromethyl)sulphane
PC3886-1G PC3886-5G PC3886-25G
APOSPC3886-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3886-1G APOSPC3886-5G APOSPC3886-25G
1-Brom-3-(trifluormethylthio)benzol 98%
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene
Formel: C₇H₄BrF₃S
Siedepunkt: 192…194 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236348
CAS-Nummer: 2252-45-1