4-Fluor-2-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3883-25G PC3883-5G PC3883-100G
APOSPC3883-25GEA 29 EUR
APOSPC3883-25G APOSPC3883-5G APOSPC3883-100G
4-Fluor-2-nitroanisol 98%
4-Fluor-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013375
CAS-Nummer: 445-83-0