5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3863-5G
PC3863-1G
APOSPC3863-5GEA
43.5
EUR
APOSPC3863-5G
APOSPC3863-1G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆F₄O Schmelzpunkt: 48…52 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236286 CAS-Nummer: 238742-82-0 |