2-Fluor-5-nitroanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3860-100G PC3860-25G PC3860-5G
APOSPC3860-100GEA 55.1 EUR
APOSPC3860-100G APOSPC3860-25G APOSPC3860-5G
2-Fluor-5-nitroanilin 98%
2-Fluor-5-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Flammpunkt: 91 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007652
CAS-Nummer: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III