Morpholinium hexafluorophosphate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3846-25G
PC3846-5G
APOSPC3846-25GEA
256
EUR
APOSPC3846-25G
APOSPC3846-5G
Morpholinium hexafluorophosphate 97%
Morpholinium hexafluorophosphate
Formel:
C₄H₁₀F₆NOP Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067328 CAS-Nummer: 25866-83-5 |