5-Fluor-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3823BM-100G PC3823BM-25G PC3823BM-5G
APOSPC3823BM-100GEA 60.9 EUR
APOSPC3823BM-100G APOSPC3823BM-25G APOSPC3823BM-5G
5-Fluor-o-toluylsäure 98%
5-Fluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇FO₂
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042294
CAS-Nummer: 33184-16-6