3-Fluor-p-toluidin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3818-100G PC3818-25G
APOSPC3818-100GEA 78.3 EUR
APOSPC3818-100G APOSPC3818-25G
3-Fluor-p-toluidin 98%
3-Fluor-p-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 93 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 30…35 °C
Dichte: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007762
CAS-Nummer: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR