3-Fluor-o-toluidin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
PC3817L-100G PC3817L-25G PC3817L-250G PC3817L-500G
APOSPC3817L-100GEA 82.8 EUR
APOSPC3817L-100G APOSPC3817L-25G APOSPC3817L-250G APOSPC3817L-500G
3-Fluor-o-toluidin 99%
3-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 205 °C
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1.099 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007760
CAS-Nummer: 443-86-7