2-Fluor-p-toluidin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-3-fluorotoluene

PC3817KS-100G PC3817KS-25G PC3817KS-1G
APOSPC3817KS-100GEA 56.7 EUR
APOSPC3817KS-100G APOSPC3817KS-25G APOSPC3817KS-1G
2-Fluor-p-toluidin 99%
2-Fluor-p-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 70…71 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 1.108 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040975
CAS-Nummer: 452-80-2
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR