2'-Fluor-5'-methylacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC3817KP-1G
PC3817KP-5G
PC3817KP-10G
APOSPC3817KP-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3817KP-1G
APOSPC3817KP-5G
APOSPC3817KP-10G
2'-Fluor-5'-methylacetophenon 97%
2'-Fluor-5'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉FO Siedepunkt: 75…79 °C/0.7mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236680 CAS-Nummer: 446-07-1 |