3-Fluor-4-methoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3817EF-100G PC3817EF-25G PC3817EF-5G
APOSPC3817EF-100GEA 59.6 EUR
APOSPC3817EF-100G APOSPC3817EF-25G APOSPC3817EF-5G
3-Fluor-4-methoxybenzoesäure 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Molekulargewicht: 170.14 g/mol
Schmelzpunkt: 209…213 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060675
CAS-Nummer: 403-20-3