Poly(chlortrifluorethylen) 800
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3816B-1LB PC3816B-4LB
APOSPC3816B-1LBEA 1360 EUR
APOSPC3816B-1LB APOSPC3816B-4LB
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Formel: (C₂ClF₃)n
Dichte: 1,945 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 9002-83-9