Poly(chlortrifluorethylen) 800
Lieferant: Apollo Scientific
PC3814A-1LB PC3814A-5LB
APOSPC3814A-1LBEA 1420 EUR
APOSPC3814A-1LB APOSPC3814A-5LB
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Formel: (C₂ClF₃)n
Dichte: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 9002-83-9