4-Fluor-3-iodtoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3810A-10G
PC3810A-1G
PC3810A-5G
APOSPC3810A-10GEA
29
EUR
APOSPC3810A-10G
APOSPC3810A-1G
APOSPC3810A-5G
4-Fluor-3-iodtoluol 97%
4-Fluor-3-iodtoluol
Formel:
C₇H₆FI Siedepunkt: 122…125 °C/30mmHg Dichte: 1.833 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079759 CAS-Nummer: 452-82-4 UN-Nummer: 1992 ADR: 3+6.1,III |