1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trifluoromethanesulphonic Acid 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Ester, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Triflate
PC3808-1G
PC3808-5G
APOSPC3808-1GEA
53.8
EUR
APOSPC3808-1G
APOSPC3808-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₄HF₉O₃S Siedepunkt: 77…78 °C Dichte: 1.67 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093340 CAS-Nummer: 156241-41-7 UN-Nummer: 2927 ADR: 6.1+8,II |