(3-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC3802-100G PC3802-25G PC3802-5G
APOSPC3802-100GEA 156 EUR
APOSPC3802-100G APOSPC3802-25G APOSPC3802-5G
(3-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure 98%
(3-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₉FO₃
Schmelzpunkt: 110…116 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060353
CAS-Nummer: 452-14-2
EINECS: 610-231-4