3-Fluor-4-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3798-25G PC3798-5G PC3798-100G
APOSPC3798-25GEA 52.2 EUR
APOSPC3798-25G APOSPC3798-5G APOSPC3798-100G
3-Fluor-4-methoxybenzonitril 98%
3-Fluor-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00215835
CAS-Nummer: 331-62-4
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III