1-Fluor-4-iod-3-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-1-iodo-2-nitrobenzene, 5-Fluoro-2-iodonitrobenzene, 2-Iodo-5-fluoronitrobenzene
PC3788-1G PC3788-5G
APOSPC3788-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3788-1G APOSPC3788-5G
1-Fluor-4-iod-3-nitrobenzol 98%
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
Siedepunkt: 110 °C/4mmHg
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00153169
CAS-Nummer: 364-77-2