1-Fluor-4-iodbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoroiodobenzene
PC3780-100G PC3780-500G PC3780-50G
APOSPC3780-100GEA 36.4 EUR
APOSPC3780-100G APOSPC3780-500G APOSPC3780-50G
1-Fluor-4-iodbenzol 99%
1-Fluor-4-iodbenzol
Tet. Lett., 33 7499 (1992): Using LDA regioselective metallation can be achieved ortho- to the fluorine atom.J.Med.Chem,40,717(1997):5-iodoanthranilic acid & deriv.
Formel: C₆H₄FI
Siedepunkt: 182…184 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.925 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001052
CAS-Nummer: 352-34-1
EINECS: 206-522-7