1-Fluor-2-iodbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluoroiodobenzene
PC3760-100G
PC3760-500G
PC3760-25G
APOSPC3760-100GEA
43.5
EUR
APOSPC3760-100G
APOSPC3760-500G
APOSPC3760-25G
1-Fluor-2-iodbenzol 99%
1-Fluor-2-iodbenzol
Formel:
C₆H₄FI Siedepunkt: 188…189 °C Schmelzpunkt: –41 to –40 °C Dichte: 1.903 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 71 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001031 CAS-Nummer: 348-52-7 EINECS: 206-477-3 UN-Nummer: 3082 ADR: 9+EHS,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...