2-Fluor-4-iodanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3759E-100G PC3759E-250G PC3759E-25G
APOSPC3759E-100GEA 40.6 EUR
APOSPC3759E-100G APOSPC3759E-250G APOSPC3759E-25G
2-Fluor-4-iodanilin 98%
2-Fluor-4-iodanilin
Formel: C₆H₅FIN
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011738
CAS-Nummer: 29632-74-4