6-(Trifluormethyl)-4-chinolinol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline

PC3759-1G PC3759-5G
APOSPC3759-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3759-1G APOSPC3759-5G
6-(Trifluormethyl)-4-chinolinol 98%
6-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 265…268 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209673
CAS-Nummer: 49713-51-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR